Imprimer
TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
36743.AE 36743.AP
36743.AEEA 178 EUR
36743.AE 36743.AP
TCLP Standard Solution 1, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091705