Imprimer
Gel de silice, en grenailles ACS -6+18 Mesh dessiccant, avec indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
36737.22 36737.36
36737.22EA 61 EUR
36737.22 36737.36
Gel de silice, en grenailles ACS -6+18 Mesh dessiccant, avec indicateur
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -6+18 Mesh Granules Sensitivity: Hygroscopic pH: 6.0 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8490