Gallium(III) isopropoxide mélange d'oligomères ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
36583.03
36583.06
36583.03EA
116
EUR
36583.03
36583.06
Gallium(III) isopropoxide mélange d'oligomères ≥99%
Gallium(III) isopropoxide
Purity: 99%
CAS No.: 4452-61-3
Molecular Formula: C9H21GaO3
Formula Weight: 246.98
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.35
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 72°
Boiling Point: dec.
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144389
Formule:
C₉H₂₁GaO₃ MW: 246.987 g/mol Point d'ébullition: 120 °C (1 mmHg) Point de fusion: 72 °C Densité: 1.35 Point d'éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144389 Numéro CAS: 4452-61-3 ONU: 1993 ADR: 3 III |