Imprimer
Gold nickel ≥99.85% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
36451.BS 36451.BW 36451.G1
36451.BSEA 169 EUR
36451.BS 36451.BW 36451.G1
Gold nickel ≥99.85% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Gold nickel
Purity: 99.85% Molecular Formula: Au:Ni; 82:18 wt% Physical Form: ≈0.32g/10cm, Temper: soft MDL No.: MFCD02091707