Imprimer
Potassium hydrogénophtalate solution standardisée 0.05 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35603.AP 35603.K2
35603.APEA 36.7 EUR
35603.AP 35603.K2
Potassium hydrogénophtalate solution standardisée 0.05 N en solution aqueuse
Potassium hydrogénophtalate
CAS No.: 877-24-7 Molecular Formula: C8H5KO4 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013070
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM