Ammoniaque 50% (v/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
35574.AP
35574.K2
35574.K7
35574.APEA
70
EUR
35574.AP
35574.K2
35574.K7
Ammoniaque 50% (v/v) en solution aqueuse
Ammoniaque
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Appearance: Colourless
UN No.: UN2672
MDL No.: MFCD00066650
Formule:
NH₃ MW: 35.05 g/mol Densité: 0.94 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 ONU: 2672 ADR: 8 III |