Benzyl azide ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 94%
CAS No.: 622-79-7
Molecular Formula: C6H5CH2N3
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 43°(110°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.065
Refractive Index: 1.5341
Appearance: Colourless to pale brown
Boiling Point: 82-85°/16mm
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00013836
Formule:
C₇H₇N₃ Point d'ébullition: 82…85 °C (16 mmHg) Densité: 1,065 Point d'éclair: 43 °C (110 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013836 Numéro CAS: 622-79-7 ONU: 1993 ADR: 3,III |