Imprimer
Dodécylbenzène mélange d'isomères
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
31362.30 31362.A1
31362.30EA 158 EUR
31362.30 31362.A1
Dodécylbenzène mélange d'isomères
Dodécylbenzène
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C6H5C12H25
Formula Weight: 246.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.87
Refractive Index: 1.49
Odour: Specific type
Melting Point: -3°
Boiling Point: 179-180°/13mm
MDL No.: MFCD00008974
Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246.44 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (13 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 123-01-3