Imprimer
Zirconium silicate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
30477.A3 30477.A9 30477.36
30477.A3EA 96.5 EUR
30477.A3 30477.A9 30477.36
Zirconium silicate
Zirconium silicate
CAS No.: 10101-52-7 Molecular Formula: ZrSiO4 Formula Weight: 183.30 Physical Form: 2 Micron powder Density: 4.56 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00085353
Formule: O₄SiZr
Point de fusion: 2550 °C
Densité: 4,56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085353
Numéro CAS: 10101-52-7
EINECS: 233-252-7
Merck Index: 14,10181