Ammonium tetrathiotungstate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
22373.04
22373.09
22373.04EA
94.8
EUR
22373.04
22373.09
Ammonium tetrathiotungstate
Ammonium tetrathiotungstate
CAS No.: 13862-78-7
Molecular Formula: (NH4)2WS4
Formula Weight: 348.07
Physical Form: Chunks/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Like rotten eggs
MDL No.: MFCD00061410
Formule:
H₈N₂S₄W Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061410 Numéro CAS: 13862-78-7 |