Imprimer
Potassium tricyanomethanide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
20702.03 20702.06
20702.03EA 193 EUR
20702.03 20702.06
Potassium tricyanomethanide
Potassium tricyanomethanide
CAS No.: 34171-69-2 Molecular Formula: C4KN3 Formula Weight: 129.16 Physical Form: Crystalline Appearance: Off-white UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00058850
Formule: C₄KN₃
MW: 129.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058850
Numéro CAS: 34171-69-2
ADR: 6.1 II