Imprimer
Zinc ferrite
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
19407.14 19407.22
19407.14EA 118 EUR
19407.14 19407.22
Zinc ferrite
Zinc ferrite
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
Formule: Fe₂H₂O₄Zn
MW: 243.082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049621
Numéro CAS: 12063-19-3
EINECS: 235-052-5