Copper(II) methoxide ≥98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Copper(II) dimethanolate
18861.03
18861.06
18861.14
18861.03EA
47.4
EUR
18861.03
18861.06
18861.14
Copper(II) methoxide ≥98% (base métaux)
Copper(II) methoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-54-9
Molecular Formula: C2H6CuO2
Formula Weight: 125.61
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Green
Odour: Alcohol-like
Melting Point: ca 206° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015611
Formule:
Cu(CH₃O)₂ Point de fusion: ∼ 206 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015611 Numéro CAS: 1184-54-9 ONU: 3181 ADR: 4.1,III |