Zinc trifluoroacetate hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
18686.14
18686.22
18686.14EA
105
EUR
18686.14
18686.22
Zinc trifluoroacetate hydrate
Zinc trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 207801-31-8
Molecular Formula: Zn(OOCCF3)2.xH2O
Formula Weight: 291.40(anhy)
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00061595
Formule:
C₄H₂F₆O₅Zn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061595 Numéro CAS: 207801-31-8 ADR: , |