Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
18206.18
18206.30
18206.18EA
187
EUR
18206.18
18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Formule:
Cl₂KLi Point de fusion: 357 °C Densité: 2.02 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144623 Numéro CAS: 65567-96-6 |