Imprimer
Trimethylolpropane triacrylate stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: TMPTA, 1,1,1-Tris(acryloyloxymethyl)propane
16445.22 16445.36 16445.A3
16445.22EA 53.8 EUR
16445.22 16445.36 16445.A3
Trimethylolpropane triacrylate stabilisé
Trimethylolpropane triacrylate
CAS No.: 15625-89-5 Molecular Formula: (CH2=CHCO2CH2)3CCH2CH3 Formula Weight: 296.31 Flash Point: 87°(188°F) Physical Form: Liquid Density: 1.10 Refractive Index: 1.4735 Odour: Pungent Boiling Point: 200°/1mm MDL No.: MFCD00008628
Formule: C₁₅H₂₀O₆
MW: 296.32 g/mol
Point d'ébullition: >200 °C (1 mmHg)
Densité: 1.10
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008628
Numéro CAS: 15625-89-5
EINECS: 239-701-3