Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
14717.03
14717.06
14717.03EA
54.5
EUR
14717.03
14717.06
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
CAS No.: 18911-76-7
Molecular Formula: C15H3F18O6Y
Formula Weight: 710.10
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD00064764
Formule:
C₁₅H₃F₁₈O₆Y Point de fusion: 166…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064764 Numéro CAS: 18911-76-7 |