Lead(II) zirconate ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 1% Hf)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
14682.22
14682.36
14682.22EA
230
EUR
14682.22
14682.36
Lead(II) zirconate ≥99.7% (base métaux sauf Hf) (max. 1% Hf)
Lead(II) zirconate
Purity: 99.7%
CAS No.: 12060-01-4
Molecular Formula: PbZrO3
Formula Weight: 346.42
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.0
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00016275
Formule:
O₃PbZr MW: 346.421 g/mol Densité: 7.0 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016275 Numéro CAS: 12060-01-4 EINECS: 235-039-4 ONU: 3077 ADR: 9 III |