Imprimer
Barium acetylacetonate hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
14613.14 14613.22
14613.14EA 94 EUR
14613.14 14613.22
Barium acetylacetonate hydrate
Barium acetylacetonate hydrate
CAS No.: 12084-29-6 Molecular Formula: C10H14BaO4.xH2O Formula Weight: 335.56(anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 320° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00013484
Formule: C₁₀H₁₄BaO₄·xH₂O
Point de fusion: >320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013484
Numéro CAS: 12084-29-6
EINECS: 235-151-3
ONU: 1564
ADR: 6.1,III