Imprimer
Yttrium(III) oxalate nonahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
14562.18 14562.30
14562.18EA 142 EUR
14562.18 14562.30
Yttrium(III) oxalate nonahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13266-82-5 Molecular Formula: C6O12Y2.9H2O Formula Weight: 604.01 (441.87anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: dec. UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150502
Formule: C₆O₁₂Y₂·9H₂O
MW: 604.01 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150502
Numéro CAS: 13266-82-5
ONU: 3288
ADR: 6.1 III