Telluric acid dihydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 13451-14-4
Molecular Formula: H2O4Te.2H2O
Formula Weight: 229.64 (193.61anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.158
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 136°
Boiling Point: 160° dec.
UN No.: UN3284
MDL No.: MFCD00150387
Formule:
H₂O₄Te.2H₂0 Point d'ébullition: 160 °C (déc.) Point de fusion: 136 °C Densité: 3,158 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150387 Numéro CAS: 13451-14-4 EINECS: 232-267-6 ADR: 6.1,III |