Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
13209.04
13209.06
13209.09
13209.04EA
203
EUR
13209.04
13209.06
13209.09
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95%
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 181266-82-0
Molecular Formula: C15H21EuO6.xH2O
Formula Weight: 449.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 140° dec.
MDL No.: MFCD00192170
Formule:
C₁₅H₂₁EuO₆·xH₂O MW: 449.29 g/mol (anhy) Point de fusion: 140 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192170 Numéro CAS: 181266-82-0 EINECS: 238-185-7 |