Imprimer
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13189.03 13189.06
13189.03EA 195 EUR
13189.03 13189.06
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 17966-84-6 Molecular Formula: C15H21LuO6 Formula Weight: 472.30 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00078030
Formule: C₁₅H₂₁LuO₆
MW: 472.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078030
Numéro CAS: 17966-84-6