Imprimer
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13177.14 13177.22
13177.14EA 76.5 EUR
13177.14 13177.22
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Samarium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-37-3 Molecular Formula: Sm2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 480.73(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00150444
Formule: Sm₂(CO₃)₃·xH₂O
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150444
Numéro CAS: 38245-37-3
EINECS: 227-581-5