Yttrium cobalt ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en morceaux, REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
12952.14
12952.22
12952.14EA
142
EUR
12952.14
12952.22
Yttrium cobalt ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en morceaux, REacton®
Yttrium cobalt
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MDL No.: MFCD00209676