Imprimer
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12645.03 12645.06
12645.03EA 892 EUR
12645.03 12645.06
Ammonium aquopentachlororhodate(III) (≥30% Rh)
Ammonium aquopentachlororhodate(III)
CAS No.: 63771-33-5 Molecular Formula: (NH4)2[RhCl5(H2O)] Formula Weight: 334.26 Physical Form: Powder Melting Point: 210-230° dec. MDL No.: MFCD00064673
Formule: (NH₄)₂[RhCl₅(H₂O)]
MW: 334.26 g/mol
Point de fusion: 210…230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064673
Numéro CAS: 63771-33-5
EINECS: 264-455-9