Imprimer
Strontium zirconium oxide ≥99.3% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Strontium zirconate
12346.30 12346.A1
12346.30EA 58.8 EUR
12346.30 12346.A1
Strontium zirconium oxide ≥99.3% (base métaux)
Strontium zirconium oxide
Purity: 99.3% CAS No.: 12036-39-4 Molecular Formula: SrZrO3 Formula Weight: 226.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.5 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 2700° Boiling Point: 9000° MDL No.: MFCD00049555
Formule: SrZrO₃
MW: 226.841 g/mol
Point d'ébullition: 9000 °C
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 5.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049555
Numéro CAS: 12036-39-4
EINECS: 234-847-4