Imprimer
Strontium acetate hemihydrate, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Strontium Acetate Hemihydrate
12203.30 12203.A1
12203.30EA 83.8 EUR
12203.30 12203.A1
Strontium acetate hemihydrate, qualité Réactif
Strontium acetate hemihydrate
Converts to SrCO₃ on ignition
Soluble in water
CAS No.: 14692-29-6 Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O Formula Weight: 214.72 (205.71anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 150° -0.5H2O Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00198064
Formule: C₈H₁₄O₉Sr₂
MW: 429.43 g/mol
Point de fusion: 150 °C (-0.5H₂O)
Densité: 2.099
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198064
Numéro CAS: 14692-29-6
EINECS: 208-854-8
Merck Index: 14,8836