Imprimer
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12175.03 12175.06 12175.14
12175.03EA 142 EUR
12175.03 12175.06 12175.14
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9 Molecular Formula: N4O10Ru Formula Weight: 317.09 Physical Form: Crystalline Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00016313
Formule: N₄O₁₀Ru
MW: 317.09 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016313
Numéro CAS: 34513-98-9
EINECS: 252-068-8
ADR: 5.1 II