Imprimer
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (p/p)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12167.NA 12167.NJ
12167.NAEA 675 EUR
12167.NA 12167.NJ
Tetraammineplatinum(II) nitrate solution (3 - 4% Pt) (p/p)
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Liquid Density: 1.05 Appearance: Colourless UN No.: UN3218 MDL No.: MFCD00011624
Formule: H₁₂N₆O₆Pt
MW: 387.216 g/mol
Densité: 1.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011624
Numéro CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ONU: 3218
ADR: 5.1 III