Imprimer
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hexacyanoruthenate hydrate
11876.04 11876.09 11876.SS
11876.04EA 391 EUR
11876.04 11876.09 11876.SS
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate (≥23,0% Ru)
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
CAS No.: 339268-21-2 Molecular Formula: C6K4N6Ru.xH2O Formula Weight: 413.57(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White UN No.: UN1588 MDL No.: MFCD00168064
Formule: C₆K₄N₆Ru·xH₂O
MW: 413.57 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168064
Numéro CAS: 339268-21-2
EINECS: 239-097-1
ADR: 6.1 III