Imprimer
Rhodium 1% sur alumine, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
11769.09 11769.18
11769.09EA 382 EUR
11769.09 11769.18
Rhodium 1% sur alumine, en poudre, réduit
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0