Imprimer
Ruthénium 5% sur alumine, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11749.06 11749.14 11749.22
11749.06EA 69.6 EUR
11749.06 11749.14 11749.22
Ruthénium 5% sur alumine, en poudre
Ruthénium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: Powder Appearance: Greyish white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Applications: Hydrogenation of aliphatic carbonyls and aromatic rings, especially bulky molecules
Formule: Ru
MW: 101.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1