Imprimer
Iron(III) perchlorate hydrate, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11647.22 11647.36
11647.22EA 63.7 EUR
11647.22 11647.36
Iron(III) perchlorate hydrate, qualité Réactif
Iron(III) perchlorate hydrate
CAS No.: 15201-61-3 Molecular Formula: Fe(ClO4)3.xH2O Formula Weight: 354.19(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow UN No.: UN1481 MDL No.: MFCD00011000
Formule: Cl₃FeH₂O₁₃
MW: 372.198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149705
Numéro CAS: 15201-61-3
EINECS: 236-908-0
ONU: 1481
ADR: 5.1 II