Imprimer
Iron(II) perchlorate hydrate, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11646.22 11646.36
11646.22EA 50.1 EUR
11646.22 11646.36
Iron(II) perchlorate hydrate, qualité Réactif
Iron(II) perchlorate hydrate
CAS No.: 335159-18-7 Molecular Formula: Fe(ClO4)2.xH2O Formula Weight: 254.75(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1481 MDL No.: MFCD00150234
Formule: Fe(ClO₄)₂·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00150234
Numéro CAS: 335159-18-7