Gallium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 13780-42-2
Molecular Formula: Ga2(SO4)3.xH2O (x≈18)
Formula Weight: 427.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 3.860
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 105-110°
MDL No.: MFCD00149725
Formule:
Ga₂(SO₄)₃·xH₂O (x≈18) Point de fusion: 105…110 °C Densité: 3,860 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149725 Numéro CAS: 13780-42-2 |