Imprimer
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate (≥39% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetraamminepalladium(II) chloride hydrate
11036.04 11036.09
11036.04EA 319 EUR
11036.04 11036.09
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate (≥39% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13933-31-8 Molecular Formula: Pd(NH3)4Cl2.H2O Formula Weight: 263.45 (245.43anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.91 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 120° dec. UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00151033
Formule: Cl₂H₁₄N₄OPd
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Densité: 1.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151033
Numéro CAS: 13933-31-8
ONU: 3077
ADR: 9,III