Imprimer
Gants industriels, phynomic lite w
Fournisseur: UVEX
6004106 6004107 6004108 6004109 6004110 6004111
112-4930EA 8 EUR
112-4930 112-4931 112-4932 112-4933 112-4934 112-4935
Gants industriels, phynomic lite w
Gants
Le Phynomic Lite W est le plus léger des gants de sécurité de sa catégorie. Les paumes et les bouts des doigts sont dotés d'un revêtement aqua-polymère respirant extrêmement fin mais durable.
  • Dextérité exceptionnelle
  • Excellente préhension dans des environnements secs
  • Excellente respirabilité
Pour l'assemblage de précision et le travail de précision, particulièrement les applications sèches.
Certifications: EN 388 (2121X)
Conviennent à la manipulation de denrées alimentaires
OEKO-TEX® Standard 100