Imprimer
Échantillonneurs à usage unique, MultiDispo
Fournisseur: BURKLE
5393-4440 5393-4441 5393-4450 5393-4451
300-0245EA 400 EUR
300-0245 300-0246 300-0247 300-0248
Échantillonneurs à usage unique, MultiDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Échantillonneur MultiDispo Zone à usage unique pour prélever des échantillons provenant de plusieurs couches du matériau.
  • Vidange facile via une ouverture de Ø 14 mm dans la poignée
  • Fabrication en salles propres
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
Convient aux poudres fluides et aux granulés à petits grains.