Imprimer
VWR®, Étaleurs, en L, gamme standard
Fournisseur: VWR Collection
612-5496EA 150 EUR
612-5496 612-5497
VWR®, Étaleurs, en L, gamme standard
Étaleurs Étaleurs de cellules
En PS, stériles. Ces étaleurs en L à usage unique permettent un étalement uniforme d'échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ni couper le milieu.
  • Surface d'étalement lisse
  • Les étaleurs sont préstérilisés, ce qui évite d'avoir recours à la flamme ou à l'autoclavage
  • Disponibles en emballage individuel ou en vrac (5 pièces par sachet)