Imprimer
Sable de quartz, purifié, lavé et enflammé, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3382-01EA 25.5 EUR
3382-01 3382-05
Sable de quartz, purifié, lavé et enflammé, J.T.Baker®
Sable de quartz
Washed and ignited. For boats.
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1427 °C
Densité: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02100519
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs