Imprimer
Lithium chlorure ≥99%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
5852-04EA 0 EUR
5852-04 5852-06
Lithium chlorure ≥99%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lithium chlorure
Granular.
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
ACS - Assay (LiCl) ≥99 %
Solubility Passes Test
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.008
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.20 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.003 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Appearance (colorless, hygroscopic, crystalline granules with some black specks)