Imprimer
Potassium bromure ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour la spectroscopie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2961-05EA 793.73 EUR
2961-03 2961-05
Potassium bromure ≥99%, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour la spectroscopie, J.T.Baker®
Potassium bromure
For infrared analysis. Lot analysis on label.
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Merck Index: 12,07780
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.05 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.5
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Suitability for Infrared Analysis Passes Test