Imprimer
VWR®, Sacs autoclavables, pour déchets biologiques dangereux
Fournisseur: VWR Collection
129-1148EA 149 EUR
129-1148 129-1150 129-1152
VWR®, Sacs autoclavables, pour déchets biologiques dangereux
Sachets Sacs à déchets
Parfaits pour le traitement des matériaux biologiques dangereux nécessitant un autoclavage avant la mise au rebut. Disponibles avec ou sans indicateur de température. Sacs en polypropylène haute intégrité résistant à une température d'autoclavage maximale de 135 °C (275 °F). PP, épaisseur: 50 µm, jaune.
  • La fermeture par cordons torsadés permet au sac de s'élargir et d'évacuer la vapeur pendant le refroidissement
  • Sacs résistant aux perforations, déchirures et fuites. Satisfont au test de chute 165 g, conformément à la norme ASTM D1709-98
More Product Information