Imprimer
Colonnes de chromatographie par échange de cations, HiTrap™ Capto™ S ImpAct
Fournisseur: Cytiva
17-3717-51 17-3717-55 29-4004-59
17-3717-51EA 243 EUR
17-3717-51 17-3717-55 29-4004-59
Colonnes de chromatographie par échange de cations, HiTrap™ Capto™ S ImpAct
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiTrap Capto S ImpAct sont préremplies à l'aide du milieu de chromatographie par échange de cations Capto S ImpAct pour le criblage et la purification de protéines à petite échelle par chromatographie échangeuse d'ions.
  • Colonne préremplie pour des purifications à petite échelle faciles, rapides et reproductibles
  • Grande capacité de liaison, >milieu de 100 mg MAb/ml
  • Élimination efficace des agrégats à charge élevée d'anticorps monoclonaux
  • Purification intermédiaire haute résolution et polissage basé sur la plate-forme reconnue Capto™
  • Conception flexible grâce à une large plage opérationnelle des débits et des hauteurs de lit offrant une optimisation et un ajustement aisés