Imprimer
Comparateurs électroniques, série EComparator
Fournisseur: Lovibond Tintometer
162010 163010 162020 163020
TINT162010EA 3100 EUR
TINT162010 TINT163010 TINT162020 TINT163020
Comparateurs électroniques, série EComparator
Colorimètres Kits de comparaison
La série Lovibond® EComparator offre un moyen facile de passer de mesures visuelles subjectives à une méthode de mesure électronique précise et objective.
  • Numérique, portable, fonctionnement par bouton-poussoir
  • Écran couleur
  • Affichage sur écran numérique
  • Une ergonomie conviviale et une interface intuitive permettent de former rapidement de nouveaux utilisateurs, et de leur venir en aide facilement
  • Stockage de données volumineux (>20000 résultats)
  • Connectivité USB permettant de stocker et partager les mesures, avec aisance et rapidité
Information de livraison: instrument fourni avec un câble USB, un générateur USB, 4 piles AA, 2 solutions de liquide de référence, des spectrocolorimètres en verre, un séparateur de cellules, des cellules en verre et en plastique, ainsi qu'un minitournevis, le tout contenu dans une mallette de transport en plastique.