Imprimer
Bidons de sécurité pour l'élimination des liquides
Fournisseur: JUSTRITE MANUFACTURING
12751 12754 14762Z 14765Z
JUSU12751EA 214 EUR
JUSU12751 JUSU12754 119-0280 119-0281
Bidons de sécurité pour l'élimination des liquides
Bidons de sécurité
PEHD (rouge ou blanc), avec matériel en acier inoxydable.
  • Résistance aux produits chimiques et protection contre les fuites
  • La conception à large base assure la stabilité et résiste aux renversements accidentels
  • La position fixe de la poignée permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
Les bidons de sécurité pour l'élimination des liquides sont le moyen le plus sûr d'éliminer les liquides inflammables ou corrosifs. Le bouchon scellé à ressort, généralement fermé, se purge automatiquement entre 3 et 5 psig. Le bidon de sécurité est équipé d'un arrête-flamme en acier inoxydable résistant aux produits chimiques et empêchant toute inflammation extérieure. Un insert en carbone encastré dans la nervure des conteneurs assure une mise à la terre correcte et empêche la création d'un arc statique pendant le remplissage ou le versement.