Imprimer
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥98%
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03282.0025 8.03282.2500 8.03282.0100 8.03282.9050
8.03282.0025EA 41.9 EUR
8.03282.0025 8.03282.2500 MERC8.03282.0100 8.03282.9050
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥98%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble at 20 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (25 °C)
Flash Point 116 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.5 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C
Ignition temperature 260 °C
pH value 12,8
Vapor pressure 0,02 hPa
Storage temperature +15...+25 °C