Imprimer
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N-(tert-Butyl)-6-chloronicotinamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43921.0005 8.43921.0025
8.43921.0005EA 47.6 EUR
8.43921.0005 8.43921.0025
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
Numéro MDL: MFCD08460992
Numéro CAS: 115309-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 108...110 °C
Molar Mass 212,68 g/mol
HS Code 2933 39 99
Storage temperature 15...25 °C
Colour (visual) white to off white
Appearance of substance (visual) powder
Assay (HPLC, area%) ≥97%
Melting range (lower value) ≥107 °C
Melting range (upper value) ≤110 °C
Water (K. F.) ≤0,10% (m)
Identity (IR) conforms