Imprimer
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
8.43912.0250EA 148 EUR
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacid
Formule: (C₂H₄O)nC₄H₆O₅
Numéro MDL: MFCD00132002
Numéro CAS: 39927-08-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (visual) colourless
Appearance of substance (visual) liquid
Acid value 160 - 195
Water (K. F.) ≤ 5.0 %
Refractive index (n 20°/D) 1.460 - 1.480